880001M
Avanti
Chol-PEG600
Avanti Research™ - A Croda Brand 880001M, methylene chloride solution
Sinonimo/i:
Cholesterol-(polyethylene glycol-600)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
methylene chloride solution
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (880001M-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 880001M
Concentrazione
10 mg/mL (880001M-25mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O(C1CCC2(C3C(C4C(C(CC4)C(CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C)CCO
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)7-6-8-21(3)25-11-12-26-24-10-9-22-19-23(31-18-17-30)13-15-28(22,4)27(24)14-16-29(25,26)5/h9,20-21,23-27,30H,6-8,10-19H2,1-5H3
NPYXBHZQVNRAOF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)