Key Documents
878126C
Avanti
C18:1 Lyso PAF
Avanti Polar Lipids 878126C
Sinonimo/i:
1-O-(9Z)octadecenyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H54NO6P
Numero CAS:
Peso molecolare:
507.68
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (878126C-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Polar Lipids 878126C
Concentrazione
5 mg/mL (878126C-5mg)
Tipo di lipide
bioactive lipids
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
Applicazioni
C18:1 Lyso PAF or 1-O-(9Z)octadecenyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine may be used to study the substrate specificity of P.putida KT2440 lyPlsase.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (878126C-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash