870864P
Avanti
pacFA L-carnitine
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
9-(3-pent-4-ynyl-3-H-diazirin-3-yl)-nonanoyl L-carnitine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1x1 mg (870864P-1MG
870864P-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
bioactive lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCC1(N=N1)CCCC#C)=O)CC([O-])=O
InChI
UYRFXCMSNZHMJH-LJQANCHMSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)