870863P
Avanti
C16:0(alkyne) L-carnitine
Avanti Polar Lipids
Sinonimo/i:
Hexadec-15-ynoyl L-carnitine
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1x1 mg (870863P-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Polar Lipids
Tipo di lipide
bioactive lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCC#C)=O)CC([O-])=O
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870863P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3