Documenti fondamentali
870333P
Avanti
C2:0 L-carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Acetyl L-carnitine-d9
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8D9NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.29
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 x 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Lipidomics
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870333P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)