870318P
Avanti
N-dodecyl-pSar25
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
N-dodecyl polysarcosine-25
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
(TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1x25 mg (870318P-25MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
applicazioni
advanced drug delivery
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CNCC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(NCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)