S9889
β-Sitosterol
from soybean, ≥96%
Sinonimo/i:
α-Dihydrofucosterol, 22,23-Dihydrostigmasterol, 24α-Ethylcholesterol, 5-Stigmasten-3β-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
soybean
Livello qualitativo
Saggio
≥96%
Stato
powder
Punto di fusione
136-140 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CC[C@H](C(C)C)CC
InChI
1S/C29H50O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-21,23-27,30H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)