8.22187
TWEEN® 80
for synthesis
Sinonimo/i:
Monooleato di polietilenglicole sorbitano, Monooleato di poliossietilene sorbitano, POE (20) sorbitano monooleato, Polisorbato 80
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<1.33 hPa
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Potenza
42200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
kinematic viscosity
300-500 cSt(25 °C)
P. eboll.
>100 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point >149 °C
Densità
1.07 g/cm3 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Applicazioni
Risultati analitici
Valore di saponificazione: 45 - 55
Indice di ossidrile: 65 - 80
Identità (IR): conforme al test
A causa del suo intervallo di fusione specifico, il prodotto può presentarsi in forma solida, liquida, fusa solidificata o fusa sottoraffreddata.
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 113 °C - closed cup