Key Documents
860694P
Avanti
Sphinganine-1-Phosphate-d7
powder, Avanti Research - A Croda Brand (860694P)
Sinonimo/i:
D-erythro-sphinganine-1-phosphate-d7
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H33D7NO5P
Numero CAS:
Peso molecolare:
388.53
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
Saggio
99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860694P-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand (860694P)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](CCCCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@@]([H])([NH3+])COP([O-])(O)=O
Descrizione generale
Sphinganine-1-phosphate-d7 is a deuterated derivative of Sphinganine-1-phosphate.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3