860659P
Avanti
sphingosine-1-phosphate-d7
Avanti Research™ - A Croda Brand 860659P, powder
Sinonimo/i:
D-erythro-sphingosine-d7-1-phosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860659P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860659P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]([C@]([NH3+])([H])COP([O-])(O)=O)(O)/C=C/CCCCCCCCCCC(C(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H]
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)