Documenti fondamentali
860619P
Avanti
CER6-2′S(d9)
Avanti Research - A Croda Brand 860619P, powder
Sinonimo/i:
N-(2′-(S)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-ribo-phytosphingosine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H60D9NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
580.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860619P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860619P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@@]([H])(NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CO
InChI
1S/C34H69NO5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-31(37)33(39)30(29-36)35-34(40)32(38)28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h30-33,36-39H,3-29H2,1-2H3,(H,35,40)/t30-,31+,32-,33-/m0/s1/i2D3,4D2,6D2,8D2
RHIXBFQKTNYVCX-PLSHLQFNSA-N
Descrizione generale
CER6-2′S(d9), also known as N-(2′-(S)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-ribo-phytosphingosine is a deuterium-labeled skin ceramide standard.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860619P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)