Key Documents
330726P
Avanti
C13-dihydroceramide-d7(d18:0-d7/13:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
N-tridecanoyl-D-erythro-sphinganine-d7
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H56D7NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
504.88
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
Saggio
99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (330726P-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
C13-dihydroceramide-d7 (d18:0-d7/13:0) is a deuterated derivative of C13-dihydroceramide.
Azioni biochim/fisiol
Dihydroceramide is involved in the regulation of autophagy, hypoxia and cell proliferation.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Dihydroceramides: from bit players to lead actors
Siddique M M, et al.
Test, 290(25), 15371-15379 (2015)