860401P
Avanti
16:0 PS-d62
Avanti Polar Lipids 860401P, powder
Sinonimo/i:
1,2-dipalmitoyl-d62-sn-glycero-3-[phospho-L-serine] (sodium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (860401P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Polar Lipids 860401P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3