Documenti fondamentali
860960M
Avanti
Trifunctional Sphingosine
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
N-Diethylaminocoumarinacarbonyl photoclick sphingosine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H48N4O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
608.77
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
methylene chloride solution
Confezionamento
package of 1 × 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
250 μg/mL in methylene chloride
Tipo di lipide
click reagents
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@H](NC(OCC(C(C=CC(N(CC)CC)=C1)=C1O2)=CC2=O)=O)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCC3(N=N3)CCCC#C
InChI
1S/C34H48N4O6/c1-4-7-15-20-34(36-37-34)21-16-13-11-9-8-10-12-14-17-30(40)29(24-39)35-33(42)43-25-26-22-32(41)44-31-23-27(18-19-28(26)31)38(5-2)6-3/h1,14,17-19,22-23,29-30,39-40H,5-13,15-16,20-21,24-25H2,2-3H3,(H,35,42)/b17-14+/t29-,30+/m0/s1
XGEVBRHIOWYXNV-LCPLFNQWSA-N
Categorie correlate
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)