Documenti fondamentali
860392P
Avanti
16:0-16:0-d31 PC
Avanti Research - A Croda Brand 860392P, powder
Sinonimo/i:
1-palmitoyl-2-palmitoyl-d31-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H49NO8PD31
Numero CAS:
Peso molecolare:
765.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (860392P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860392P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)COC(CCCCCCCCCCC
Descrizione generale
Deuterated fatty acids experience exchange of the deuteriums on the alpha carbon to the carbonyl, i.e., C2 position, and will therefore be a mixture of compounds that are fully deuterated and partially deuterated at that position.
Applicazioni
16:0-16:0-d31 PC has been used to study the phase behavior and organization of sphingomyelin/cholesterol membranes using nuclear magnetic resonance (NMR) spectra.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860392P-10mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The phase behavior and organization of sphingomyelin/cholesterol membranes: a deuterium NMR study
Keyvanloo A, et al.
Biophysical Journal, 114(6), 1344-1356 (2018)