Key Documents
860346P
Avanti
14:0 PC-d58
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinonimo/i:
1,2-Dimyristoyl-d54-sn-glycero-3-phosphocholine-1,1,2,2-d4
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H14NO8PD58
Numero CAS:
Peso molecolare:
736.29
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (860346P-10MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C)(C)C)=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)COC(C([2H])([
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860346P-10MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3