Key Documents
860349P
Avanti
14:0 rac PC-d72
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,2-dimyristoyl-rac-glycero-3-phosphocholine(d72)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36D72NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
750.38
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.12
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
package of 1 × 1 mg ((860349P-1MG))
package of 1 × 10 mg ((860349P-10MG))
package of 1 × 5 mg ((860349P-5MG)
(860349P-5MG))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860349P-1mg) 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860349P-5mg) 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860349P-10mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3