860102P
Avanti
16:0 Phosphatidylpropanol
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphopropanol (sodium salt), powder
Sinonimo/i:
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphopropanol (sodium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (860102P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860102P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCC)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C38H75O8P.Na/c1-4-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-37(39)43-34-36(35-45-47(41,42)44-33-6-3)46-38(40)32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-5-2;/h36H,4-35H2,1-3H3,(H,41,42);/q;+1/p-1/t36-;/m1./s1
SKVWIBXHTOHOAB-SKRAEFHRSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3