Key Documents
860089W
Avanti
C18:0 GT1b (d18:1/18:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
C18:0 trisialoganglioside-GT1b (d18:1/18:0, triammonium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C95H174N8O47
Numero CAS:
Peso molecolare:
2180.42
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
methanol solution
Confezionamento
ampule of 1 × 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C (−15°C to −25°C)
Confezionamento
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860089W-100UG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C