860088P
Avanti
C20:0 GM1 (synthetic)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
C20:0 GM1 (synthetic)
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
package of 1 × 100 μg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Confezionamento
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860088P-100UG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3