857324P
Avanti
17:0 Cyclic LPA
Avanti Research™ - A Croda Brand 857324P, powder
Sinonimo/i:
1-heptadecanoyl-glycero-2,3-cyclic-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (857324P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 857324P
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=P1([O-])O[C@H](COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO1.[NH4+]
InChI
1S/C20H39O6P.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(21)24-17-19-18-25-27(22,23)26-19;/h19H,2-18H2,1H3,(H,22,23);1H3/t19-;/m1./s1
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Interestingly, many of these cellular responses caused by cPA oppose those of LPA despite the activation of apparently overlapping receptor populations.
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)