Documenti fondamentali
852475C
Avanti
C18(plasm)-18:1(d9) PC
Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution
Sinonimo/i:
1-(1Z-OCTADECENYL)-2-OLEOYL(D9)-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOCHOLINE
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H77D9NO7P
Numero CAS:
Peso molecolare:
781.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51321705
NACRES:
NA.28
Saggio
99% (TLC)
Stato
chloroform solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (852475C-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
1 mg/mL (852475C-1MG)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
1-(1Z-octadecenyl)-2-oleoyl(d9)-sn-glycero-3-phosphocholine (C18(plasm)-18:1(d9) PC) is a deuterated derivative of C18(plasm)-18:1 PC.
Confezionamento
5ML Clear Glass Sealed Ampule (852475C-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)