852446C
Avanti
16:0 dimethylacetal
hexadecanal-dimethylacetal, chloroform
Sinonimo/i:
1,1-Dimethoxyhexadecane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (852446C-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 852446C
Concentrazione
10 mg/mL (852446C-10mg)
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC(OC)OC
InChI
1S/C18H38O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19-2)20-3/h18H,4-17H2,1-3H3
LACZJJJYINHZIR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3