850464P
Avanti
18:0-14:0 PC
1-stearoyl-2-myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinonimo/i:
1-octadecanoyl-2-tetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; SMPC; PC(18:0/14:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (850464P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850464P
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-19-20-21-23-24-26-28-30-32-39(42)46-36-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41(3,4)5)49-40(43)33-31-29-27-25-22-17-15-13-11-9-7-2/h38H,6-37H2,1-5H3/t38-/m1/s1
MZWGYEJOZNRLQE-KXQOOQHDSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- as a standard for ultraperformance liquid chromatography-triple quadrupole time-of-flight mass spectrometry (UPLC–QTOF) for the lipid profiling of human plasma
- as a standard for liquid chromatography-mass spectrometry(LC-MS)
- in vesicle preparation
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)