840477P
Avanti
18:1 (Δ9-Trans) PG
1,2-dielaidoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), powder
Sinonimo/i:
1,2-di-(9E-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(18:1(9E)/18:1(9E))
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 5 × 100 mg (840477P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (840477P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 840477P
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C42H79O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-37-40(38-51-53(47,48)50-36-39(44)35-43)52-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,39-40,43-44H,3-16,21-38H2,1-2H3,(H,47,48);/q;+1/p-1/b19-17+,20-18+;/t39?,40-;/m1./s1
IUVFCFQZFCOKRC-PDSLQGCUSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol