Documenti fondamentali
810704P
Avanti
04:0 Pyrene Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand 810704P, powder
Sinonimo/i:
1-pyrenebutanoyl Coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H59N10O17P3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
1088.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (810704P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 810704P
applicazioni
lipidomics
Tipo di lipide
coenzymes
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCC1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=C3C2=C1C=C4)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]5OP(O)([O-])=O)O[C@H]([C@@H]5O)N6C7=C(C(N)=NC=N7)N=C6)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C41H50N7O17P3S/c1-41(2,20-62-68(59,60)65-67(57,58)61-19-28-35(64-66(54,55)56)34(51)40(63-28)48-22-47-33-37(42)45-21-46-38(33)48)36(52)39(53)44-16-15-29(49)43-17-18-69-30(50)8-4-5-23-9-10-26-12-11-24-6-3-7-25-13-14-27(23)32(26)31(24)25/h3,6-7,9-14,21-22,28,34-36,40,51-52H,4-5,8,15-20H2,1-2H3,(H,43,49)(H,44,53)(H,57,58)(H,59,60)(H2,42,45,46)(H2,54,55,56)/t28-,34-,35-,36+,40-/m1/s1
FXJCVEBQTCSQNB-IJWBJXIQSA-N
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810704P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)