Documenti fondamentali
96629
Sigma-Aldrich
H-Lys(Boc)-OMe hydrochloride
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Nε-Boc-L-lysine methyl ester hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3OCONH(CH2)4CH(NH2)COOCH3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.79
Beilstein:
5173577
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (TLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCNC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H24N2O4.ClH/c1-12(2,3)18-11(16)14-8-6-5-7-9(13)10(15)17-4;/h9H,5-8,13H2,1-4H3,(H,14,16);1H/t9-;/m0./s1
NANRHOPPXCBHGI-FVGYRXGTSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5