810528P
Avanti
16:0 DNP Cap PE
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[6-[(2,4-dinitrophenyl)amino]hexanoyl] (ammonium salt), powder
Sinonimo/i:
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[6-[(2,4-dinitrophenyl)amino]caproyl] (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (810528P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 810528P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)