810332P
Avanti
18:1 PE CF
Avanti Research™ - A Croda Brand 810332P, powder
Sinonimo/i:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(carboxyfluorescein) (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (810332P-1mg)
pkg of 5 × 1 mg (810332P-5mg)
pkg of 5 × 2 mg (810332P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 810332P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- to prepare fluorescent-labeled large unilamellar vesicles (LUV)
- in small unilamellar lipid vesicles (SUVs) to increase fluorescence
- to prepare fluorescent liposomes
- to fabricate fluorescent nanomicelles
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)