810205X
Avanti
NBD Sphingosine
omega(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)(2S,3R,4E)-2-aminooctadec-4-ene-1,3-diol, chloroform:methanol (8:2)
Sinonimo/i:
D-erythro-Sphingosine-N-NBD
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (810205X-250ug)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 810205X
Concentrazione
0.25 mg/mL (810205X-250ug)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- as a negative control to determine the binding of Atg12-Atg5 conjugate with phosphatidylethanolamine (PE)-containing liposomes
- to label sphingosine kinase 1 (SphK1) in order to determine its role in endocytic membrane trafficking
- to generate 7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl (NBD)-ceramide C16
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>125.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 51.95 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)