Documenti fondamentali
700074P
Avanti
T-MAS-d6
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
110893
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H42D6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
418.73
Codice UNSPSC:
41141804
NACRES:
NA.25
Descrizione
(4,4-dimethyl-d6)cholest-8(9),24-dien-3β-ol
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (700074P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
C[C@]12CCC([C@](CC[C@H](O)C3(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(C)C3CC4)=C4C1CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCC=C(C)C
InChI
CHGIKSSZNBCNDW-SWCUYMAQSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
14-demethyl-lanosterol (D6) is a deuterated natural sterol.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700074P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)