Documenti fondamentali
810187P
Avanti
TopFluor PI
Avanti Research - A Croda Brand 810187P, powder
Sinonimo/i:
1-oleoyl-2-{6-[4-(dipyrrometheneboron difluoride)butanoyl]amino}hexanoyl-sn-glycero-3-phosphoinositol (ammonium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C50H84BF2N4O14P
Numero CAS:
Peso molecolare:
1045.00
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 50 μg (with stopper and crimp cap (810187P-50ug))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 810187P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Phosphatidylinositol (PI) is commonly found in animal tissues and bacteria. PI is soluble in water and chloroform/methanol.
Applicazioni
TopFluor PI or 1-oleoyl-2-{6-[4-(dipyrrometheneboron difluoride)butanoyl]amino}hexanoyl-sn-glycero-3-phosphoinositol (ammonium salt) has been used as a fluorescent lipid in living cells to analyse the cellular localization of phosphatidylinositol (PI).
Confezionamento
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (810187P-50ug)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Lipids of membranes: Chemistry, biological role and applications as drug carriers
Hatziantonioy S and Demetzos C
Studies in Natural Products Chemistry, 34, 173-202 (2009)
Probing the subcellular distribution of phosphatidylinositol reveals a surprising lack at the plasma membrane.
James PZ, et al.
The Journal of Cell Biology, 219(3), e201906127-e201906127 (2020)