810382P
Avanti
18:1 TopFluor™ PE
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[(dipyrromethaneboron difluoride)butanoyl], powder
Sinonimo/i:
18:1 TopFluor™ PE
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (810382P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (810382P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (810382P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand (810382P)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)