810185P
Avanti
TopFluor™ PI(4)P
Avanti Research™ - A Croda Brand 810185P, powder
Sinonimo/i:
1-oleoyl-2-{6-[4-(dipyrrometheneboron difluoride)butanoyl]amino}hexanoyl-sn-glycero-3-phosphoinositol-4-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 50 μg (with stopper and crimp cap (810185P-50ug))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 810185P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)