Documenti fondamentali
791297P
Avanti
bis(14:0 PE)-DTPA (Gd)
Avanti Research - A Croda Brand 791297P, powder
Sinonimo/i:
bis(1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine)-N-N′-diethylenetriaminepentaacetic acid (gadolinium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C80H154GdN7O24P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
1817.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (791297P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 791297P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
bis(14:0 PE)-DTPA (Gd) is a lipidic gadolinium complex, with four units of myristic acid. The diethylenetriaminepentaacetic acid is chelated to gadolinium ion.
Applicazioni
bis(14:0 PE)-DTPA (Gd) has been used in liposome preparation.
bis(14:0 PE)-DTPA (Gd)(bis(1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine)-N-N′-diethylenetriaminepentaacetic acid (gadolinium salt)) has been used in liposome preparation for magnetic resonance imaging (MRI) measurements.
Azioni biochim/fisiol
Gadolinium based lipid complexes are contrast agents in magnetic resonance imaging. Such lipid complexes are used in liposome-based bilayer preparation for imaging.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (791297P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Multifunctional receptor-targeted nanocomplexes for magnetic resonance imaging and transfection of tumours
Kenny GD, et al.
Biomaterials, 33(29), 7241-7250 (2012)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
791297P-5MG4061835189694