Key Documents
700368P
Avanti
3α,7α-dihydroxy-5β -cholestanoic acid-d5
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
3α,7α-dihydroxy-5β -cholestanoic acid-d5, 3α,7α-dihydroxy-5β -cholestanate-d5, 3α,7α-dihydroxycholestanoic acid-d5
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H41D5O4
Peso molecolare:
439.68
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (700368P-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
applicazioni
lipidomics
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
lipidomics
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3