241601A
Avanti
L-α-Phosphatidylcholine
60% (Egg), Avanti Polar Lipids, Paste
Sinonimo/i:
L-α-Phosphatidylcholine (Egg, Chicken-60%) (Total Egg Phosphatide Extract)
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Egg PC (60%), Avanti Research™ - A Croda Brand
Stato
paste
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (241601A-1g)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
phosphoglycerides
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
241601A-1G | 4061835353286 |