Documenti fondamentali
700360P
Avanti
Glycochenodeoxycholic acid 3-sulfate
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
5β-cholanic acid-3α,7α-diol N-(carboxymethyl)-amide 3-sulfate (disodium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H41NNa2O8S
Numero CAS:
Peso molecolare:
573.65
Codice UNSPSC:
12352211
Origine biologica
synthetic
Descrizione
Technique(s): bile acids
Saggio
≥99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (700360P-5MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
bile acids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].C[C@H](CCC(=O)NCC([O-])=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C26H43NO8S.2Na/c1-15(4-7-22(29)27-14-23(30)31)18-5-6-19-24-20(9-11-26(18,19)3)25(2)10-8-17(35-36(32,33)34)12-16(25)13-21(24)28;;/h15-21,24,28H,4-14H2,1-3H3,(H,27,29)(H,30,31)(H,32,33,34);;/q;2*+1/p-2/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,24+,25+,26-;;/m1../s1
MJXWPLXHDUSUKI-KZRRTRIISA-L
Applicazioni
lipids research
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700360P-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)