Key Documents
700234P
Avanti
6,7-diketolithocholic acid
Avanti Polar Lipids
Sinonimo/i:
6,7-diketolithocholic acid, 5ß-cholanic acid-3α-ol-6,7-dione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H36O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
404.54
Codice UNSPSC:
12352211
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
package of 1 × 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Polar Lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700234P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3