Documenti fondamentali
700310P
Avanti
β-D-mannosyl farnesyl phosphate, ammonium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
β-D-Mannopyranose, 1-[(2E,6E)-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrienyl hydrogen phosphate], ammonium salt (1:1)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H40NO9P
Numero CAS:
Peso molecolare:
481.52
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 5 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700310P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)