Documenti fondamentali
700156P
Avanti
20α-hydroxycholesterol
Avanti Research - A Croda Brand 700156P, powder
Sinonimo/i:
5-cholestene-3α,20α-diol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H46 O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
402.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (700156P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (700156P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 700156P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@](O)(CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C27H46O2/c1-18(2)7-6-14-27(5,29)24-11-10-22-21-9-8-19-17-20(28)12-15-25(19,3)23(21)13-16-26(22,24)4/h8,18,20-24,28-29H,6-7,9-17H2,1-5H3/t20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-/m0/s1
MCKLJFJEQRYRQT-APGJSSKUSA-N
Applicazioni
20α-hydroxycholesterol or 5-cholestene-3α,20α-diol has been used to study the role of oxysterols on mammalian immune function.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700156P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700156P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Michael E Abrams et al.
Nature microbiology, 5(7), 929-942 (2020-04-15)
Cholesterol 25-hydroxylase (CH25H) is an interferon-stimulated gene that converts cholesterol to the oxysterol 25-hydroxycholesterol (25HC). Circulating 25HC modulates essential immunological processes including antiviral immunity, inflammasome activation and antibody class switching; and dysregulation of CH25H may contribute to chronic inflammatory disease