700034P
Avanti
7α-hydroxycholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
cholest-5-ene-3b,7a-diol; 110808
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
cholest-5-en-3β,7α-diol
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (700034P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (700034P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (700034P-50mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@H]2[C@H]3[C@@]([C@H](CC3)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC[C@@H]2[C@]4(CC[C@@H](CC4=C1)O)C)C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-25-23(12-14-27(21,22)5)26(4)13-11-20(28)15-19(26)16-24(25)29/h16-18,20-25,28-29H,6-15H2,1-5H3/t18-,20+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-/m1/s1
OYXZMSRRJOYLLO-RVOWOUOISA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Bile acid synthesis, modulation, and dementia: A metabolomic, transcriptomic, and pharmacoepidemiologic study.: This research investigated the relationship between bile acid metabolism and dementia through a comprehensive approach integrating metabolomics, transcriptomics, and pharmacoepidemiology. The findings suggest that alterations in bile acid synthesis may be linked to the pathogenesis of dementia (Varma et al., 2021).
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)