330602
Avanti
OxPC ELISA (Black)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
OxPC ELISA, OxPAPC ELISA Snoopers™, Black, for use in fluorescence applications
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Confezionamento
1 ea of 1 × (ELISA strip packaged in foil pouch)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
- quantitative lipid-protein binding studies
- assemble a 96-well plate using only the lipids of interest for binding studies
- flexibility - use 8 to 96 wells, and 1 to 12 lipids as needed.
The 8-well strips are available in optically clear, white, or black surfaces for use in colormetric, luminescent and fluorescent assays, respectively. Avanti Lipid Snoopers ELISA Strips allow multiple sample conditions to be probed simultaneously in a single plate making them a perfect complement to Avanti Lipid Snoopers Nitrocellulose Strips.
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)