444896
MAS 7
A cell-permeable, amphiphilic, mastoparan analog with five-fold greater potency than Mastoparan.
Sinonimo/i:
MAS 7
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
water: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N([C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)[C@H](CC)C)C
InChI
1S/C67H124N18O15/c1-18-38(12)53(71)67(100)85-51(32-52(70)86)66(99)84-50(31-37(10)11)64(97)79-45(24-20-22-26-69)61(94)75-42(16)58(91)82-47(28-34(4)5)62(95)76-39(13)55(88)73-40(14)57(90)81-48(29-35(6)7)63(96)77-41(15)56(89)78-44(23-19-21-25-68)60(93)74-43(17)59(92)83-49(30-36(8)9)65(98)80-46(54(72)87)27-33(2)3/h33-51,53H,18-32,68-69,71H2,1-17H3,(H2,70,86)(H2,72,87)(H,73,88)(H,74,93)(H,75,94)(H,76,95)(H,77,96)(H,78,89)(H,79,97)(H,80,98)(H,81,90)(H,82,91)(H,83,92)(H,84,99)(H,85,100)/t38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,53-/m0/s1
HOLQXBRPSSZJMZ-FGRXCANLSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
α-subunit of G-proteins
Confezionamento
Attenzione
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Park, H.S., et al. 2000. Biochim. Biophys. Acta1484, 151.
Zhang, C., et al. 1996. FEBS Lett. 386, 185.
Leyte, A., et al. 1992. EMBO J.11 4795.
Higashijima, T., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 14176.
WGK 3