Key Documents
Z743787
ART® Non-Filtered Low Retention Tip
ART 20, size 20 μL, hinged rack, sterile
Sinonimo/i:
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Codice UNSPSC:
41121603
NACRES:
NB.02
Sterilità
sterile
Caratteristiche
ART 20
hinged rack
Confezionamento
pkg of 5X960 ea
Produttore/marchio commerciale
Molecular BioProducts 3521-05-HR
tecniche
PCR: suitable
Misura
20 μL
Note legali
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)