Z743785
ART® Non-Filtered Low Retention Tip
ART 1250, size 1250 μL, hinged rack, sterile
Sinonimo/i:
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile
Caratteristiche
ART 1250
hinged rack
Confezionamento
pkg of 4X768 ea
Produttore/marchio commerciale
Molecular BioProducts 3151-05-HR
tecniche
PCR: suitable
Misura
1250 μL
Volume
1250 μL
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Low retention non-filter tips
- Tip′s hydrophobic inner surface facilitates accurate data.
- Hinged racks allow for easy access to the tips.
- Compatible with radioactive compounds, viscous materials, PCR reagents, and more.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)