Z742906
Kern DAB moisture analyzer, temperature calibration set
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kern DAB-A01
Descrizione generale
Temperature calibration DAB-A01, set consists of measuring sensor and display device, lead length 0.9 m.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)