Z742596
Accuris™ SmartDoc™ narrow band pass filter
590nm filter; Used for imaging EtBR
Sinonimo/i:
Accuris™ SmartDoc™
About This Item
Codice UNSPSC:
41106000
NACRES:
NB.24
Prodotti consigliati
Caratteristiche
590nm filter; Used for imaging EtBR
Confezionamento
pkg of 1
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific E5001-590
Descrizione generale
A narrow band pass filter of 590 nm to use for imaging EtBR on a transilluminator
Note legali
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
SmartDoc is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742596-1EA | 4061826162071 |