Documenti fondamentali
Z742594
Accuris SmartDoc UV blocking mat
For blocking UV light
About This Item
Codice UNSPSC:
41106000
NACRES:
NB.79
Caratteristiche
For blocking UV light
Confezionamento
pkg of 1
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific E5000-MAT
Descrizione generale
Accuris SmartDoc mat for blocking UV light for use with UV illuminators with viewing surface greater than 18 x 18 cm.
Note legali
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
SmartDoc is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z742594-1EA4061826162057