Documenti fondamentali
Z742290
myGel Mini Reversible Combs
22/12 teeth
About This Item
Codice UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific E1101-COMB1
Descrizione generale
Double sided combs for maximum versatility.
Reversible gel combs with 22/12 teeth to be used with E1200-CS1 and E1101-CS1 casting stand. Supplied as a pack of 2.
Note legali
myGel is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z742290-1PK4061826162927